Tisk…
Fasudil hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIF105-1G BIF105-250MG
APOSBIF105-1GEA 4370 CZK
APOSBIF105-1G APOSBIF105-250MG
Fasudil hydrochloride
Fasudil hydrochloride
Kinase Inhibitor.
Vzorec: C₁₄H₁₇N₃O₂S
Bod tání: 222 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00943198
CAS číslo: 105628-07-7