Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIF1011-1G
BIF1011-5G
APOSBIF1011-1GEA
4140
CZK
APOSBIF1011-1G
APOSBIF1011-5G
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH
Vzorec:
C₃₁H₃₆N₂O₆ Bod tání: 76…78 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01862894 CAS číslo: 333973-51-6 |