Tisk…
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
BIF1006-25G BIF1006-5G
APOSBIF1006-25GEA 2980 CZK
APOSBIF1006-25G APOSBIF1006-5G
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Vzorec: C₁₀H₅NaO₅S
Bod tání: 289 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001700
CAS číslo: 521-24-4
EINECS: 208-308-9