Tisk…
Tacrolimus
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIF1003-250MG BIF1003-1G
APOSBIF1003-250MGEA 3740 CZK
APOSBIF1003-250MG APOSBIF1003-1G
Tacrolimus
Tacrolimus
Vzorec: C₄₄H₆₉NO₁₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00869853
CAS číslo: 104987-11-3