Flavone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Phenylchromen-4-one
BIF1002-25G
BIF1002-5G
APOSBIF1002-25GEA
10150
CZK
APOSBIF1002-25G
APOSBIF1002-5G
Flavone
Flavone
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₂ MW: 222,24 g/mol Bod tání: 94…100 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006825 CAS číslo: 525-82-6 EINECS: 208-383-8 |