Tisk…
Fluticasone propionate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIF0710-500MG BIF0710-1G BIF0710-5G
APOSBIF0710-500MGEA 3310 CZK
APOSBIF0710-500MG APOSBIF0710-1G APOSBIF0710-5G
Fluticasone propionate
Fluticasone propionate
Vzorec: C₂₅H₃₁F₃O₅S
MW: 500.57 g/mol
Bod tání: 275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00866007
CAS číslo: 80474-14-2