Tisk…
5-Fluorouracil
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIF0123-25G BIF0123-50G BIF0123-5G
APOSBIF0123-25GEA 1990 CZK
APOSBIF0123-25G APOSBIF0123-50G APOSBIF0123-5G
5-Fluorouracil
5-Fluorouracil
This pyrimidine analogue, is an antineoplastic agent.
Vzorec: C₄H₃FN₂O₂
Bod varu: 190…200 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006018
CAS číslo: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III