Tisk…
(+/-)-Equol ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-7-ol, (R,S)-Equol, 4′,7-Dihydroxyisoflavane, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chroman, (±)-Equol, 4',7-Isoflavandiol, 3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-7-ol
BIE531-1G BIE531-5G BIE531-25G
APOSBIE531-1GEA 1540 CZK
APOSBIE531-1G APOSBIE531-5G APOSBIE531-25G
(+/-)-Equol ≥99%
(+/-)-Equol
Urinary metabolite of daidzein, produced by humans and horses.
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016662
CAS číslo: 94105-90-5