Tisk…
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5(Z),8(Z),11(Z),14(Z),17(Z)-Eicosapentaenoic Acid, Timnodonic acid, cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, EPA
BIE1310-5G BIE1310-10G BIE1310-25G
APOSBIE1310-5GEA 3110 CZK
APOSBIE1310-5G APOSBIE1310-10G APOSBIE1310-25G
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Vzorec: C₂₀H₃₀O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00065716
CAS číslo: 10417-94-4