Tisk…
7-Ethoxycoumarin
Dodavatel: Apollo Scientific
BIE1002-1G BIE1002-5G
APOSBIE1002-1GEA 705 CZK
APOSBIE1002-1G APOSBIE1002-5G
7-Ethoxycoumarin
7-Ethoxycoumarin
Substrate for CYP2B6.
Vzorec: C₁₁H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006877
CAS číslo: 31005-02-4