Ellagic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,3,7,8-Tetrahydroxychromeno[5,4,3-cde]chromene-5,10-dione, 4,4',5,5',6,6'-Hexahydroxydiphenic acid 2,6,2',6'-dilactone
BIE1001-5G
BIE1001-25G
BIE1001-100G
APOSBIE1001-5GEA
744
CZK
APOSBIE1001-5G
APOSBIE1001-25G
APOSBIE1001-100G
Ellagic acid
Ellagic acid
Glutathione S-transference inhibitor.
Vzorec:
C₁₄H₆O₈ Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006914 CAS číslo: 476-66-4 EINECS: 207-508-3 |