Tisk…
EDTA ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
BIE0729-1KG BIE0729-500G
APOSBIE0729-1KGEA 1550 CZK
APOSBIE0729-1KG APOSBIE0729-500G
EDTA ≥99%
EDTA
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25
Bod varu: 614
Bod tání: 245 °C (rozkl.)
Hustota: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003541
CAS číslo: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
Merck Index: 13,03546