Tisk…
Evans blue
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIE0601-25G BIE0601-5G
APOSBIE0601-25GEA 0 CZK
APOSBIE0601-25G APOSBIE0601-5G
Evans blue
Evans blue
Vzorec: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004021
CAS číslo: 314-13-6
EINECS: 206-242-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III