Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIE0512-25G
BIE0512-100G
BIE0512-500G
APOSBIE0512-25GEA
953
CZK
APOSBIE0512-25G
APOSBIE0512-100G
APOSBIE0512-500G
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Vzorec:
C₁₀H₂₂N₄O₈·2H₂O Bod tání: 218 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150463 CAS číslo: 20824-56-0 |