Tisk…
EDTA dvojsodná sůl dihydrát ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIE0511-1KG BIE0511-500G BIE0511-10KG
APOSBIE0511-1KGEA 2070 CZK
APOSBIE0511-1KG APOSBIE0511-500G APOSBIE0511-10KG
EDTA dvojsodná sůl dihydrát ≥99%
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150037
CAS číslo: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3