Tisk…
EDTA železitá monosodná sůl ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIE0509-100G BIE0509-1KG BIE0509-250G
APOSBIE0509-100GEA 622 CZK
APOSBIE0509-100G APOSBIE0509-1KG APOSBIE0509-250G
EDTA železitá monosodná sůl ≥99%
EDTA železitá monosodná sůl
Vzorec: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
MW: 367,05 g/mol
Bod tání: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078215
CAS číslo: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2