Tisk…
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIE0501-1KG BIE0501-500G
APOSBIE0501-1KGEA 1080 CZK
APOSBIE0501-1KG APOSBIE0501-500G
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150026
CAS číslo: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9