Tisk…
Erythromycin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIE0122-100G BIE0122-10G BIE0122-25G
APOSBIE0122-100GEA 7840 CZK
APOSBIE0122-100G APOSBIE0122-10G APOSBIE0122-25G
Erythromycin
Erythromycin
Erythromycin is a macrolide antibiotic with a bacteriostatic action against primarily gram-positive bacteria.
  • 960mcg/mg
Vzorec: C₃₇H₆₇NO₁₃
Bod tání: 133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084654
CAS číslo: 114-07-8
EINECS: 204-040-1