Tisk…
Piperine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
BIDF1038-25G BIDF1038-5G
APOSBIDF1038-25GEA 3230 CZK
APOSBIDF1038-25G APOSBIDF1038-5G
Piperine 96%
Piperine
Natural product.
Vzorec: C₁₇H₁₉NO₃
MW: 285,34 g/mol
Bod tání: 131…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005839
CAS číslo: 94-62-2
EINECS: 202-348-0