Tisk…
Piperlongumine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (E)-1-(3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acryloyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
BIDF1035-250MG BIDF1035-50MG BIDF1035-100MG
APOSBIDF1035-250MGEA 4960 CZK
APOSBIDF1035-250MG APOSBIDF1035-50MG APOSBIDF1035-100MG
Piperlongumine
Piperlongumine
Natural product.
Vzorec: C₁₇H₁₉NO₅
MW: 317,341 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075706
CAS číslo: 20069-09-4