Tisk…
Diosmetin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIDF1026-100MG BIDF1026-250MG
APOSBIDF1026-100MGEA 2280 CZK
APOSBIDF1026-100MG APOSBIDF1026-250MG
Diosmetin
Diosmetin
Vzorec: C₁₆H₁₂O₆
Bod tání: 259…264 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017425
CAS číslo: 520-34-3