Tisk…
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BID6721-100MG BID6721-50MG
APOSBID6721-100MGEA 6020 CZK
APOSBID6721-100MG APOSBID6721-50MG
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₃P₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00080337
CAS číslo: 93919-41-6