Tisk…
n-Decyl-β-D-maltoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BID6002-1G BID6002-5G BID6002-10G
APOSBID6002-1GEA 2900 CZK
APOSBID6002-1G APOSBID6002-5G APOSBID6002-10G
n-Decyl-β-D-maltoside
n-Decyl-β-D-maltoside
Vzorec: C₂₂H₄₂O₁₁
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00061624
CAS číslo: 82494-09-5