Tisk…
Decyl-β-D-glucopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BID6001-1G BID6001-5G BID6001-10G
APOSBID6001-1GEA 2730 CZK
APOSBID6001-1G APOSBID6001-5G APOSBID6001-10G
Decyl-β-D-glucopyranoside
Decyl-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₆H₃₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063297
CAS číslo: 58846-77-8