Tisk…
Daidzin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BID5420-100MG BID5420-250MG BID5420-500MG
APOSBID5420-100MGEA 4570 CZK
APOSBID5420-100MG APOSBID5420-250MG APOSBID5420-500MG
Daidzin
Daidzin
Vzorec: C₂₁H₂₀O₉
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017466
CAS číslo: 552-66-9