Tisk…
2-Deoxy-D(-)-ribóza ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Deoxy-D(-)-erythropentose, Thyminose, 2-Deoxy-D(-)-arabinose, 2'-Deoxy-D-Ribose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
BID533-100G BID533-25G
APOSBID533-100GEA 2530 CZK
APOSBID533-100G APOSBID533-25G
2-Deoxy-D(-)-ribóza ≥99%
2-Deoxy-D(-)-ribose
Vzorec: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Bod tání: 76…90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00135904
CAS číslo: 533-67-5
EINECS: 208-573-0