Tisk…
Docetaxel ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Taxotere
BID2710-100MG BID2710-1G
APOSBID2710-100MGEA 2480 CZK
APOSBID2710-100MG APOSBID2710-1G
Docetaxel ≥99%
Docetaxel
Vzorec: C₄₃H₅₃NO₁₄
MW: 807.89 g/mol
Bod tání: 186…192 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00800737
CAS číslo: 114977-28-5