Tisk…
2-Deoxy-D-galactose ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BID2231-5G BID2231-10G
APOSBID2231-5GEA 7940 CZK
APOSBID2231-5G APOSBID2231-10G
2-Deoxy-D-galactose ≥99%
2-Deoxy-D-galactose
Vzorec: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Bod tání: 107…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014649
CAS číslo: 1949-89-9
EINECS: 217-765-3