Tisk…
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
BID2180-1G BID2180-25G BID2180-5G
APOSBID2180-1GEA 622 CZK
APOSBID2180-1G APOSBID2180-25G APOSBID2180-5G
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Used for measurement of sulphhydryl content inpeptides, proteins and tissue.
Vzorec: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Bod tání: 233…243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007140
CAS číslo: 69-78-3
EINECS: 200-714-4