3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
BID2165-10G
BID2165-1G
BID2165-5G
APOSBID2165-10GEA
6850
CZK
APOSBID2165-10G
APOSBID2165-1G
APOSBID2165-5G
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Vzorec:
C₁₈H₁₆N₅BrS Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011964 CAS číslo: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |