(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
BID2105-100G
APOSBID2105-100GEA
4040
CZK
APOSBID2105-100G
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid 98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH MW: 168,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004338 CAS číslo: 102-32-9 EINECS: 203-024-1 |