Tisk…
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N1,N1,N2,N2-Tetramethyldiazene-1,2-dicarboxamide, Diamide
BID2040-5G BID2040-1G
APOSBID2040-5GEA 705 CZK
APOSBID2040-5G APOSBID2040-1G
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Possible thiol oxidising agent
  • Protein
Vzorec: C₆H₁₂N₄O₂
MW: 172.19 g/mol
Bod tání: 112…115 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00008318
CAS číslo: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7