2'-Deoxycytidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, deoxyC
BID1650-25G
BID1650-50G
BID1650-100G
APOSBID1650-25GEA
2070
CZK
APOSBID1650-25G
APOSBID1650-50G
APOSBID1650-100G
2'-Deoxycytidine
2'-Deoxycytidine
Vzorec:
C₉H₁₃N₃O₄ MW: 227.22 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00006547 CAS číslo: 951-77-9 |