Tisk…
2-Deoxy-L-ribose
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Deoxy-L-erythropentose, 2-Deoxy-L-arabinose, 2-Deoxy-L(+)-ribose
BID1005-5G BID1005-10G
APOSBID1005-5GEA 5200 CZK
APOSBID1005-5G APOSBID1005-10G
2-Deoxy-L-ribose
2-Deoxy-L-ribose
Vzorec: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00132941
CAS číslo: 18546-37-7