Tisk…
17-DMAG
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 17-Dimethylaminoethylamino-17-demethoxygeldanamycin
BID1002-10MG BID1002-5MG BID1002-25MG
APOSBID1002-10MGEA 3740 CZK
APOSBID1002-10MG APOSBID1002-5MG APOSBID1002-25MG
17-DMAG
17-DMAG
Vzorec: C₃₂H₄₈N₄O₈
MW: 616,8 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08457919
CAS číslo: 467214-20-6