Dicamba
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid, MDBA, 3,6-Dichloro-o-anisic acid
BID0159-1G
BID0159-25G
BID0159-5G
APOSBID0159-1GEA
622
CZK
APOSBID0159-1G
APOSBID0159-25G
APOSBID0159-5G
Dicamba
Dicamba
- Plant tissue culture tested
Vzorec:
C₈H₆Cl₂O₃ MW: 221.03 g/mol Bod tání: 112…116 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00055283 CAS číslo: 1918-00-9 EINECS: 217-635-6 |