Doxycycline monohydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BID0123-100G
BID0123-250G
BID0123-500G
APOSBID0123-100GEA
3740
CZK
APOSBID0123-100G
APOSBID0123-250G
APOSBID0123-500G
Doxycycline monohydrate
Doxycycline monohydrate
Vzorec:
C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O MW: 462.46 g/mol (444.44 anhy) Bod tání: 167…168 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02682958 CAS číslo: 17086-28-1 EINECS: 209-271-1 |