Tisk…
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine (DS~4.5)
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Hydroxypropyl)-γ-Cyclodextrin, HGC
BICY1008-25G BICY1008-100G
APOSBICY1008-25GEA 9530 CZK
APOSBICY1008-25G APOSBICY1008-100G
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine (DS~4.5)
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine
Vzorec: C₇₂H₁₂₈O₄₈
MW: 1761.7600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148890
CAS číslo: 128446-34-4