Tisk…
X-β-D-cellobioside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-cellobioside
BICS0106-1G BICS0106-250MG BICS0106-500MG
APOSBICS0106-1GEA 1820 CZK
APOSBICS0106-1G APOSBICS0106-250MG APOSBICS0106-500MG
X-β-D-cellobioside
X-β-D-cellobioside
Vzorec: C₂₀H₂₅BrClNO₁₁
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 177966-52-8