Tisk…
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL5067-1G BICL5067-2G BICL5067-5G
APOSBICL5067-1GEA 11180 CZK
APOSBICL5067-1G APOSBICL5067-2G APOSBICL5067-5G
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside
Vzorec: C₂₀H₂₂O₇
MW: 374,39 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 176299-96-0