Tisk…
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-allyl-β-D-glucopyranose 98% min
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4369-1G BICL4369-5G BICL4369-2G
APOSBICL4369-1GEA 7580 CZK
APOSBICL4369-1G APOSBICL4369-5G APOSBICL4369-2G
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-allyl-β-D-glucopyranose 98% min
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-allyl-beta-D-glucopyranose
Vzorec: C₁₇H₂₄O₁₀
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 39698-00-5