Tisk…
Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 98% min
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4,6-O-Benzylidene-α-D-glucopyranoside, (4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-Methoxy-2-phenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
BICL4355-25G
APOSBICL4355-25GEA 2650 CZK
APOSBICL4355-25G
Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 98% min
Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₄H₁₈O₆
MW: 282,29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006819
CAS číslo: 3162-96-7