Tisk…
6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose 98% min
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Azido-6-deoxy-D-galactose, (2R,3S,4S,5R)-6-Azido-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal
BICL4317-1G BICL4317-250MG BICL4317-500MG
APOSBICL4317-1GEA 34390 CZK
APOSBICL4317-1G APOSBICL4317-250MG APOSBICL4317-500MG
6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose 98% min
6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose
Vzorec: C₆H₁₁N₃O₅
MW: 205,17 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03265529
CAS číslo: 66927-03-5