Tisk…
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 99% min
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4268-100G BICL4268-250G BICL4268-50G
APOSBICL4268-100GEA 4140 CZK
APOSBICL4268-100G APOSBICL4268-250G APOSBICL4268-50G
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 99% min
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Vzorec: C₁₂H₂₀O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005544
CAS číslo: 582-52-5