Tisk…
3-Deoxy-D-glucosone 95% min
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4267-10MG BICL4267-5MG BICL4267-1MG
APOSBICL4267-10MGEA 16340 CZK
APOSBICL4267-10MG APOSBICL4267-5MG APOSBICL4267-1MG
3-Deoxy-D-glucosone 95% min
3-Deoxy-D-glucosone
Vzorec: C₆H₁₀O₅
MW: 162.141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01723101
CAS číslo: 4084-27-9