Tisk…
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-ɑ-L-fucopyranose 98% min
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4254-1G BICL4254-2G BICL4254-5G
APOSBICL4254-1GEA 8010 CZK
APOSBICL4254-1G APOSBICL4254-2G APOSBICL4254-5G
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-ɑ-L-fucopyranose 98% min
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-alpha-L-fucopyranose
Vzorec: C₁₄H₂₀O₉
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069791
CAS číslo: 64913-16-2