Tisk…
Cyanidin-3-O-galactoside chloride 95% min
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4237-5MG BICL4237-1MG
APOSBICL4237-5MGEA 4630 CZK
APOSBICL4237-5MG APOSBICL4237-1MG
Cyanidin-3-O-galactoside chloride 95% min
Cyanidin-3-O-galactoside chloride
Vzorec: C₂₁H₂₁O₁₁Cl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00270387
CAS číslo: 27661-36-5