Tisk…
Triacetyllevoglucosan 99% min
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,6-Anhydro-β-D-glucose-2,3,4-tri-O-acetate
BICL4208-1G BICL4208-5G BICL4208-2G
APOSBICL4208-1GEA 9560 CZK
APOSBICL4208-1G APOSBICL4208-5G APOSBICL4208-2G
Triacetyllevoglucosan 99% min
Triacetyllevoglucosan
Vzorec: C₁₂H₁₆O₈
MW: 288,252 g/mol
Bod tání: 109…110 °C
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 13242-55-2
EINECS: 236-222-1