Tisk…
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-beta-D-glucopyranoside, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-b-D-glucopyranosyl trichloroacetimidate
BICL4207-1G BICL4207-5G
APOSBICL4207-1GEA 6750 CZK
APOSBICL4207-1G APOSBICL4207-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Vzorec: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
MW: 492,68 g/mol
Bod tání: 150 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11112189
CAS číslo: 92052-29-4