Tisk…
2-NBDG 95% min
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-​Deoxy-​2-​[(7-​nitro-​2,​1,​3-​benzoxadiazol-​4-​yl)amino]-​D-​glucose, NBD-Glucose, (2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxy-2-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)hexanal
BICL4185-10MG BICL4185-5MG
APOSBICL4185-10MGEA 14880 CZK
APOSBICL4185-10MG APOSBICL4185-5MG
2-NBDG 95% min
2-NBDG
Vzorec: C₁₂H₁₄N₄O₈
MW: 342,3 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD23135882
CAS číslo: 186689-07-6